Imprimer
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromo-1-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC48004-1G PC48004-250MG
APOSPC48004-1GEA 783 EUR
APOSPC48004-1G APOSPC48004-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄Br₂ClF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31915844
Numéro CAS: 2092617-72-4
UN: 3261
ADR: 8,III