Imprimer
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC48003-1G PC48003-250MG PC48003-5G
APOSPC48003-1GEA 29 EUR
APOSPC48003-1G APOSPC48003-250MG APOSPC48003-5G
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate 95%
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12911527
Numéro CAS: 530145-59-6