Imprimer
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC47691-1G PC47691-250MG
APOSPC47691-1GEA 438 EUR
APOSPC47691-1G APOSPC47691-250MG
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18394892
Numéro CAS: 1261677-79-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III