Imprimer
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC47684-1G PC47684-250MG
APOSPC47684-1GEA 532 EUR
APOSPC47684-1G APOSPC47684-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄F₅N
Poids moléculaire: 197.105 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09261074
Numéro CAS: 123973-26-2