Imprimer
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4758-1G PC4758-250MG
APOSPC4758-1GEA 557 EUR
APOSPC4758-1G APOSPC4758-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
Formule: C₉H₃F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236310
Numéro CAS: 215732-94-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III