3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃F₅O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD32066758 Numéro CAS: 111595-72-3 |