Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4733-1G PC4733-25G PC4733-5G
APOSPC4733-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4733-1G APOSPC4733-25G APOSPC4733-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formule: C₈H₅BrClF₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094249
Numéro CAS: 480438-96-8
UN: 3265
ADR: 8,II