Imprimer
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4673-1G PC4673-250MG
APOSPC4673-1GEA 61.1 EUR
APOSPC4673-1G APOSPC4673-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₇H₆F₃N₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00622442
Numéro CAS: 1513-50-4