Imprimer
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4649-5G PC4649-1G
APOSPC4649-5GEA 405 EUR
APOSPC4649-5G APOSPC4649-1G
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate 97%
Magnesium nonafluorobutane-1-sulphonate
Formule: 2(C₄F₉O₃S)·Mg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095412
Numéro CAS: 507453-86-3