Imprimer
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC46360-1G PC46360-250MG
APOSPC46360-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46360-1G APOSPC46360-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3-chloro-4-fluoro-phenyl)urea
Formule: C₉H₉Cl₂FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31372626
Numéro CAS: 848758-99-6