1-(2-Chloroethyl)-3-(3-fluorophenyl)urea
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀ClFN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14586691 Numéro CAS: 146257-15-0 |