Imprimer
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)aniline
PC4598-10G PC4598-5G PC4598-1G
APOSPC4598-10GEA 496 EUR
APOSPC4598-10G APOSPC4598-5G APOSPC4598-1G
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115973
Numéro CAS: 158727-56-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III