6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃BrF₄O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236309 Numéro CAS: 141872-90-4 |