Imprimer
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4523-1G PC4523-250MG
APOSPC4523-1GEA 140 EUR
APOSPC4523-1G APOSPC4523-250MG
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Hydroxy-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₄F₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190145
Numéro CAS: 103467-50-1