Imprimer
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromomethyl)-2-chloro-3,5-difluorobenzene
PC45176-1G PC45176-250MG PC45176-5G
APOSPC45176-1GEA 575 EUR
APOSPC45176-1G APOSPC45176-250MG APOSPC45176-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28750503
Numéro CAS: 1239353-49-1
UN: 3265
ADR: 8,III