Imprimer
2-Iodo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4515-1G PC4515-5G
APOSPC4515-1GEA 73 EUR
APOSPC4515-1G APOSPC4515-5G
2-Iodo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2-Iodo-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formule: C₄H₃F₆I
Point d'ébullition: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458098
Numéro CAS: 453-39-4