Imprimer
4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC450579-1G PC450579-250MG
APOSPC450579-1GEA 128 EUR
APOSPC450579-1G APOSPC450579-250MG
4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
4,4'-Bis(trifluoromethyl)benzhydrol
Formule: C₁₅H₁₀F₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00626459
Numéro CAS: 22543-52-8