Imprimer
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450576-25G PC450576-5G
APOSPC450576-25GEA 354 EUR
APOSPC450576-25G APOSPC450576-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol 97%
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol
Formule: C₈H₈F₉IO
Point d'ébullition: 70…73 °C (0,6 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619642
Numéro CAS: 109574-81-4