Imprimer
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC450572-1G PC450572-250MG
APOSPC450572-1GEA 857 EUR
APOSPC450572-1G APOSPC450572-250MG
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane 97%
(Z)-(1,2-Difluorovinyl)trimethylsilane
Formule: C₅H₁₀F₂Si
Poids moléculaire: 136.215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30062987
Numéro CAS: 17757-16-3
UN: 1993
ADR: 3 II