Imprimer
Trifluorovinyltrimethylsilane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC450570-1G PC450570-250MG PC450570-5G
APOSPC450570-1GEA 1010 EUR
APOSPC450570-1G APOSPC450570-250MG APOSPC450570-5G
Trifluorovinyltrimethylsilane
Trifluorovinyltrimethylsilane
Formule: C₅H₉F₃Si
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30062985
Numéro CAS: 1427-33-4
UN: 1993
ADR: 3,II