Imprimer
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450563-1G PC450563-250MG
APOSPC450563-1GEA 824 EUR
APOSPC450563-1G APOSPC450563-250MG
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
N-Boc-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene-1-carboximidamide
Formule: C₁₂H₁₁F₅N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30062918
Numéro CAS: 1980048-36-9