Imprimer
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450561-100MG PC450561-250MG
APOSPC450561-100MGEA 351 EUR
APOSPC450561-100MG APOSPC450561-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₅F₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28137310
Numéro CAS: 91915-68-3