Imprimer
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450557-1G PC450557-250MG
APOSPC450557-1GEA 691 EUR
APOSPC450557-1G APOSPC450557-250MG
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Buten-1-ylsulphur pentafluoride
Formule: C₄H₇F₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561017
Numéro CAS: 2149605-96-7
UN: 1993
ADR: 3,III