Imprimer
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450554-1G PC450554-250MG
APOSPC450554-1GEA 1190 EUR
APOSPC450554-1G APOSPC450554-250MG
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol 95%
3,3-Difluoro-1-nitro-2-propanol
Formule: C₃H₅F₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28137318
Numéro CAS: 148628-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III