Imprimer
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450547-1G PC450547-5G
APOSPC450547-1GEA 115 EUR
APOSPC450547-1G APOSPC450547-5G
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate 97%
4,4-Bis(trifluoromethyl)-5,5,6,6,7,7,7-heptafluoroheptyl acrylate
Formule: C₁₂H₉F₁₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28334481
Numéro CAS: 1980085-17-3