Imprimer
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450523-1G PC450523-5G
APOSPC450523-1GEA 248 EUR
APOSPC450523-1G APOSPC450523-5G
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
(1-Dimethylamino-2,2,2-trifluoroethoxy)triethylsilane
Formule: C₁₀H₂₂F₃NOSi
Point d'ébullition: 64…66 °C (5 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730306
Numéro CAS: 208331-60-6