Imprimer
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (E)-4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol
PC450522-1G PC450522-250MG
APOSPC450522-1GEA 725 EUR
APOSPC450522-1G APOSPC450522-250MG
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formule: C₄H₅F₃O
Point d'ébullition: 128…129 °C (760 mm Hg)
Densité: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077603
Numéro CAS: 83706-94-9
UN: 1987
ADR: 3,III