Imprimer
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450516-1G PC450516-5G
APOSPC450516-1GEA 248 EUR
APOSPC450516-1G APOSPC450516-5G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(triethylsiloxy)ethane
Formule: C₁₄H₃₁F₃O₂Si₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730303
Numéro CAS: 1922958-20-0