Imprimer
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450513-1G PC450513-5G
APOSPC450513-1GEA 248 EUR
APOSPC450513-1G APOSPC450513-5G
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy) triethylsilane
Formule: C₁₁H₂₁F₅O₂Si
Point d'ébullition: 86…87 °C (15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730300
Numéro CAS: 1922958-27-7