Imprimer
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450511-1G PC450511-5G
APOSPC450511-1GEA 248 EUR
APOSPC450511-1G APOSPC450511-5G
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2-difluoroethoxy) triethylsilane
Formule: C₁₀H₂₂F₂O₂Si
Point d'ébullition: 69…70 °C (6 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730298
Numéro CAS: 1922958-24-4