Imprimer
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450510-1G PC450510-5G
APOSPC450510-1GEA 237 EUR
APOSPC450510-1G APOSPC450510-5G
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
(2-Chloro-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Formule: C₁₀H₂₁ClF₂O₂Si
Point d'ébullition: 78…79 °C (6 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730297
Numéro CAS: 1922958-25-5