Imprimer
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450509-1G PC450509-5G
APOSPC450509-1GEA 248 EUR
APOSPC450509-1G APOSPC450509-5G
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy) triethylsilane
Formule: C₁₀H₂₁F₃O₂Si
Point d'ébullition: 66…67 °C (8 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30730296
Numéro CAS: 1254592-76-1