Imprimer
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC450490-1G PC450490-5G PC450490-25G
APOSPC450490-1GEA 126 EUR
APOSPC450490-1G APOSPC450490-5G APOSPC450490-25G
2,2-Difluoroethyl chloroformate
2,2-Difluoroethyl chloroformate
Formule: C₃H₃ClF₂O₂
Point d'ébullition: 72…74 °C (150 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24141311
Numéro CAS: 111022-16-3
UN: 2742
ADR: 6.1+3+8,II