Imprimer
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450408-1G PC450408-5G
APOSPC450408-1GEA 92.8 EUR
APOSPC450408-1G APOSPC450408-5G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formule: C₆H₈F₄O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28334385
Numéro CAS: 277332-97-5
UN: 3272
ADR: 3,III