Imprimer
Hexafluoroisopropyl methyl carbonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450407-25G PC450407-1G PC450407-5G
APOSPC450407-25GEA 1390 EUR
APOSPC450407-25G APOSPC450407-1G APOSPC450407-5G
Hexafluoroisopropyl methyl carbonate
Hexafluoroisopropyl methyl carbonate
Formule: C₅H₄F₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334384
Numéro CAS: 607382-52-5