Imprimer
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC45031-1G PC45031-250MG PC45031-5G
APOSPC45031-1GEA 58 EUR
APOSPC45031-1G APOSPC45031-250MG APOSPC45031-5G
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
4-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₅BrF₃NO₃
Poids moléculaire: 300.029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527568
Numéro CAS: 453565-89-4