Imprimer
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450291-1G PC450291-5G
APOSPC450291-1GEA 151 EUR
APOSPC450291-1G APOSPC450291-5G
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Formule: C₄H₆F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054293
Numéro CAS: 916678-13-2
UN: 1993
ADR: 3,III