Sodium 2,2-difluoropropionate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃H₃F₂O₂·Na Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD20489367 Numéro CAS: 1281943-34-7 |