Imprimer
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450279-100G PC450279-25G PC450279-500G
APOSPC450279-100GEA 357 EUR
APOSPC450279-100G APOSPC450279-25G APOSPC450279-500G
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Benzyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formule: C₉H₈F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16620487
Numéro CAS: 115611-57-9