Imprimer
4-Fluoroisophthalic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450277-1G PC450277-25G PC450277-5G
APOSPC450277-1GEA 116 EUR
APOSPC450277-1G APOSPC450277-25G APOSPC450277-5G
4-Fluoroisophthalic acid
4-Fluoroisophthalic acid
Formule: C₈H₅FO₄
Point de fusion: 290…293 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06208805
Numéro CAS: 327-95-7