Imprimer
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450263-1G PC450263-250MG
APOSPC450263-1GEA 132 EUR
APOSPC450263-1G APOSPC450263-250MG
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate
Formule: C₁₁H₇F₁₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16621324
Numéro CAS: 48076-44-4
UN: 1993
ADR: 3,III