Imprimer
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450262-1G PC450262-5G
APOSPC450262-1GEA 109 EUR
APOSPC450262-1G APOSPC450262-5G
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene
Formule: C₉H₁₀F₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074339
Numéro CAS: 392-61-0