Imprimer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC450255-1G PC450255-25G PC450255-5G
APOSPC450255-1GEA 36.4 EUR
APOSPC450255-1G APOSPC450255-25G APOSPC450255-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine hydrochloride
Formule: C₄H₄F₇N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22124010
Numéro CAS: 2794-75-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III