Imprimer
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450253-1G PC450253-25G PC450253-5G
APOSPC450253-1GEA 67.2 EUR
APOSPC450253-1G APOSPC450253-25G APOSPC450253-5G
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
2-(Chlorodifluoromethyl)-4,6-bis(trifluoromethyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₆ClF₈N₃
Poids moléculaire: 301.525 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27918507
Numéro CAS: 328-77-8