Imprimer
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450247-25G PC450247-1G PC450247-5G
APOSPC450247-25GEA 556 EUR
APOSPC450247-25G APOSPC450247-1G APOSPC450247-5G
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
3-Chloro-2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
Formule: C₃H₃ClF₄O
Poids moléculaire: 166.502 g/mol
Point d'ébullition: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16621305
Numéro CAS: 20411-83-0