Imprimer
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450243-1G PC450243-5G
APOSPC450243-1GEA 65.4 EUR
APOSPC450243-1G APOSPC450243-5G
Sodium dichlorofluoroacetate 98%
Sodium dichlorofluoroacetate
Formule: C₂Cl₂FO₂·Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02696369
Numéro CAS: 2837-90-3