Imprimer
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450240-25G PC450240-5G
APOSPC450240-25GEA 458 EUR
APOSPC450240-25G APOSPC450240-5G
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
2-[(2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methoxy]phthalimide
Formule: C₁₅H₆F₅NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054391
Numéro CAS: 57981-01-8