Imprimer
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450237-1G PC450237-5G
APOSPC450237-1GEA 190 EUR
APOSPC450237-1G APOSPC450237-5G
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Formule: C₄H₃F₄I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460478
Numéro CAS: 933668-33-8