Imprimer
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450216-1G PC450216-5G
APOSPC450216-1GEA 176 EUR
APOSPC450216-1G APOSPC450216-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2,6-Difluorophenyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₁₃H₈F₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06490681
Numéro CAS: 164593-05-9