Imprimer
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450213-250MG PC450213-5G PC450213-1G
APOSPC450213-250MGEA 116 EUR
APOSPC450213-250MG APOSPC450213-5G APOSPC450213-1G
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
2-[2-(2,2-Difluoroethoxy)ethoxy]ethan-1-ol
Formule: C₆H₁₂F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842562
Numéro CAS: 1435806-96-4